Colonnes capillaires, TRACE™ TR-5
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TRACE™
555-9296EA 1270 EUR InStock
555-9296 555-9297 555-9470 555-9295 555-9292 555-9293 555-9291 555-9469 555-9300 555-9301 555-9287 555-9298 555-9288 555-9299
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-5
Colonnes pour chromatographie
Excellent starting columns for method development, capable of performing most required separations.
  • Non-polar phase, 5% phenyl methyl polysiloxane
  • High operating temperature and extremely low bleed
  • Widely used in a variety of applications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité