L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sumps for IBC station with platform
Fournisseur: asecos
13054 13055
MSGA13054EA 1290 EUR InStock
MSGA13054 MSGA13055
Sumps for IBC station with platform
Stockage des fûts
Polyethylene sumppallet with 1000 litres capacity for the storage of IBC.
  • Complete corrosion protection
  • Optionally with integrated dispensing area
  • Integrated polyethylene storage platform acts as a safety measure
Compact and robust design. Safe and approved for the safe storage of water pollutants.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité