Colonnes capillaires, TRACE™ TR-50MS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
260R143P 260R142P
555-9388EA 850 EUR InStock
555-9388 555-9389
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-50MS
Colonnes pour chromatographie
Mid-polarity columns well-suited to GC/MS applications.
  • Mid-polarity phase, 50% phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Low bleed decreases MS contamination
  • Particularly useful for applications requiring a higher temperature and more polarity than a 5% phenyl column
  • Column inertness results in minimal peak tailing and decreased breakdown of sensitive samples
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité