Kit de nettoyage de l'ARN E.Z.N.A.® MicroElute
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
R6247-01 R6247-00
R6247-01EA 209 EUR InStock
R6247-01 R6247-00
Kit de nettoyage de l'ARN E.Z.N.A.® MicroElute
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit de nettoyage d'ARN MicroElute est conçu pour purifier et concentrer l'ARN (dans des quantités allant de 50 μg jusqu'au picogramme) à partir de réactions enzymatiques ou pour la désalinisation des échantillons d'ARN (par exemple à la suite de l'extraction au phénol et de la précipitation d'éthanol). Cette procédure utilise des volumes d'élution inférieurs, qui la rendent adaptée aux applications nécessitant un échantillon d'ARN hautement concentré.
  • Récupération de l'ARN résultant des réactions enzymatiques en 15 minutes
  • Aucune extraction organique
  • Nettoyez l'ARN isolé par d'autres méthodes, telles que les préparations brutes issues de méthodes d'extraction organiques
  • Concentrez de petites quantités d'ARN jusqu'à 10 - 15 μl
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité