Reagent reservoirs
Fournisseur: GILSON
F267660 F267670
GILSF267660EA 155.4 EUR InStock
GILSF267660 GILSF267670
Reagent reservoirs
Réservoirs pour réactifs
These reagent reservoirs are ideal for dispensing reagents and solutions using a multichannel pipette. The disposable, white PS reservoirs are available in 25-mL and 50-mL sizes.
  • Wide stable bases, angled sides, and V-shaped bottoms allow for efficient and nearly complete removal of solutions
  • Reservoirs provide spouts on all corners to simplify emptying and reduce spillage when removing liquids
  • Middle volume graduations on the inside walls for quick measurement of liquids within the trough
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité