Retort stand, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Azlon®
241-0001EA 362 EUR InStock
241-0001 241-0002
Retort stand, Azlon®
Supports de statif
Weighted retort stand made from white PE.
  • Weighs 2,5 kg ensuring stability
  • Corrosion resistant
  • Polyethylene coated metal rod screws into the base
  • Available with the hole in the centre or at the short edge
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité