Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Fournisseur: Kavalier
N632433131014 N632433131016 N632433131018 N632433131019 N632433131022 N632433131023 632433131025 632433131030 632433131037
KAVAN632433131014EA 6.9 EUR InStock
KAVAN632433131014 KAVAN632433131016 KAVAN632433131018 KAVAN632433131019 KAVAN632433131022 KAVAN632433131023 KAVA632433131025 KAVA632433131030 KAVA632433131037
Bulb pipettes, Qualicolor, colour coded (one mark), Class B
Pipettes Pipettes jaugées
Soda-lime glass.
  • Enlarged form
  • Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12690, ISO 648
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité