L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Fournisseur: Kavalier
N632434026312 N632434026314 N632434026516 N632434026618 632434026719 N632434026722 N632434026723 632434026725
KAVAN632434026312EA 8.1 EUR InStock
KAVAN632434026312 KAVAN632434026314 KAVAN632434026516 KAVAN632434026618 KAVA632434026719 KAVAN632434026722 KAVAN632434026723 KAVA632434026725
Graduated pipettes, Qualicolor, colour coded
Pipettes Pipettes graduées
Soda-lime glass, class B.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Colour coded
  • Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12696, ISO 835.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité