Armoires sous paillasse, type 90, UB-line
Fournisseur: asecos
30401001 30402001 30420001 30421001 30427001 30428001 30457001 30458001 30465001 30472001 30473001 32657001 32658001
135-2026EA 2990 EUR InStock
135-2026 135-2027 135-1862 MSGA30421001 MSGA30427001 MSGA30428001 135-2622 MSGA30458001 MSGA30465001 135-2030 MSGA30473001 MSGA32657001 MSGA32658001
Armoires sous paillasse, type 90, UB-line
Mobilier Armoires de stockage
Armoires sous paillasse avec tiroirs ou portes battantes. Résistance au feu : 90 minutes
  • Sécurité - tiroir droit standard équipé d'un raccordement à la terre avec pince, les deux tiroirs avec bac de rétention soudé hermétiquement et à fermeture automatique en cas d'incendie
  • Les tiroirs sont verrouillables avec serrure à cylindre et restent ouverts dans n'importe quelle position
  • Souple et mobile : roulettes avec socle disponibles en option
  • Les conduits d'air intégré (NW 75) prêts pour la connexion à un système d'extraction technique/ventilation technique des armoires sous paillasse : système de filtre à recirculation d'air UFA.20.30-AUS
EN 14727 conformity (laboratory furniture), GS approval, CE conformity. Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Certifications: Conforme à la norme EN 14727 (mobilier de laboratoire), homologation GS, marquage CE de conformité. Test en four (essai de type) conformément à la norme EN 14470-1
Informations de commande: fournies sans emballage pour équipement intérieur. Les équipements intérieurs doivent être commandés séparément. Rendez-vous sur notre site web ou contactez votre agence Avantor pour plus d'informations.
Information de livraison: tarifs de livraison disponibles sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité