Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26078-5760 26077-1430 26077-5720 26078-1420
555-8972EA 863 EUR InStock
555-8972 555-8811 555-8805 555-8799
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Colonnes pour chromatographie
Application-specific columns for organochlorine pesticides and herbicides.
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Fast analysis time giving full separation of chlorinated pesticides
  • Ideal for US EPA methods 8081, 608 and CLP
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité