Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-OPP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26075-5760 26076-1420 26076-2240 26075-1420
555-8818EA 889 EUR InStock
555-8818 555-8816 555-8814 555-8820
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-OPP
Colonnes pour chromatographie
Application-specific columns for organophosphorus pesticides.
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Fast analysis time giving full separation of organophosphorus pesticides
  • Ideal for US EPA methods 8141A
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité