Capillary columns, TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26M88-1420 26M88-1540
555-9112EA 874 EUR InStock
555-9112 555-9110
Capillary columns, TraceGOLD™ TG-WaxMT Metal
Colonnes pour chromatographie
This low-bleed, stable column produces consistent results.
  • Polar phase, polyethylene glycol
  • Polar-deactivated surface tightly binds polymer for excellent thermal stability
  • Resists oxidative damage, damage from strongly acidic or basic volatiles better than silicone solid phases
  • Equivalent to USP G14, G15, G20 and G39 phases
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité