Outils pour colonnes capillaires GC
Fournisseur: SGE a Trajan company
072650 0625011
558-0190EA 49.1 EUR InStock
558-0190 568-0470
Outils pour colonnes capillaires GC
Cutters
The capillary cutting tool is used for burr free cutting of fused silica tubing.
  • Reduces likelihood of blockages
  • Ensures square ends for 'Press fit' style connectors
  • Clean entry for on-column injection
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité