Bottles, wide neck, octagonal, with standard ground stoppers
Fournisseur: Kavalier
632414112150 632414112250 N632414112350 632414112500 632414112750 N632414212100 632414212150 632414212250 632414212350 632414212500 632414212750
KAVA632414112150EA 15.8 EUR InStock
KAVA632414112150 KAVA632414112250 KAVAN632414112350 KAVA632414112500 KAVA632414112750 KAVAN632414212100 KAVA632414212150 KAVA632414212250 KAVA632414212350 KAVA632414212500 KAVA632414212750
Bottles, wide neck, octagonal, with standard ground stoppers
Flacons Flacons en verre
Soda-glass, clear or amber.
  • Good chemical and physical properties
  • For applications that do not involve high thermal stresses
Ideal for sampling, storing and transporting powders and pastes. Amber coloured to protect light-sensitive materials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité