L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Quartz cuvettes for spectrophotometers
Fournisseur: Biochrom
80-2103-68 80-3000-83
WAPR80-2103-68EA 0 EUR InStock
WAPR80-2103-68 WAPR80-3000-83
Quartz cuvettes for spectrophotometers
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Life science cuvettes for methods with rapid scanning, such as nucleic acid quantification, proteins and cell density.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité