Blouses de laboratoire, style howie, C865
Fournisseur: Portwest
C865WHRXXXL C865WHRXXL C865WHRXS C865WHRXL C865WHRS C865WHRM C865WHRL C865WHRXXS
113-6089EA 16.9 EUR InStock
113-6089 113-6088 113-6087 113-6086 113-6085 113-6084 113-6083 114-9143
Blouses de laboratoire, style howie, C865
Tenue de travail
Ces blouses de laboratoire à protection intégrale sont fabriquées en tissu Kingsmill (65%polyester et 35% coton) traité avec une finition étanche Texpel.
  • Col Mao, fermeture avant par boutons-pression
  • Poche poitrine, deux poches plaquées sur les hanches
  • Poignets tricotés
  • Économie
Poids : 245 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité