Blouses de laboratoire, C851
Fournisseur: Portwest
C851WHRXL C851WHRS C851WHRM C851WHRL C851WHRXXL C851WHRXS C851WHRXXXL
113-7662EA 31.5 EUR InStock
113-7662 113-7659 113-7660 113-7661 113-7663 113-7658 113-8366
Blouses de laboratoire, C851
Tenue de travail
Blouses de laboratoire avec col en V fabriqué en tissu Regal (100% coton prérétréci 3111).
  • Une poche poitrine, deux poches plaquées sur l'avant
  • Fermeture sur le devant par boutons-pression sous patte
  • Fente au dos
  • Résistant et confortable
Poids : 305 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité