Glass density bottles acc. Gay-Lussac
Fournisseur: Witeg
WITG3.902.002EA 29 EUR InStock
WITG3.902.002
Glass density bottles acc. Gay-Lussac
Flacons de gravité spécifique
Made of borosilicate glass.
Pycnometer with with ground-in capillary stopper, precisely adjusted to the second place of decimal, acc. to ISO 3507.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité