Chaussures de sécurité, sabots
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
60713-010/36 60713-010/40 60713-010/43
114-3893EA 110 EUR InStock
114-3893 114-3897 114-3900
Chaussures de sécurité, sabots
Chaussures et bottes
Sabots de sécurité avec brides de talon, en microfibre lavable.
  • Doublure textile
  • Semelle en polyuréthane à monodensité
  • Embout de protection en acier (200 J)
Ces chaussures sont recommandées pour les personnes travaillant en laboratoire, les industries alimentaires et d'autres secteurs où l'hygiène est nécessaire.
Couleur: Noir ou blanc
Largeur: 11
Certifications: EN ISO 20345; SB, A, E, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité