Chaussures de sécurité, à lacets, Steelite™ LADIES FW39
Fournisseur: Portwest
Steelite™
114-4392EA 56.8 EUR InStock
114-4392 114-4391 114-4394 114-4393 114-4396 114-4395 114-4397 PRTWFW39BPR39 PRTWFW39BPR38 PRTWFW39BPR37 PRTWFW39BPR36 PRTWFW39BPR43 PRTWFW39BPR42 PRTWFW39BPR41 PRTWFW39BPR40
Chaussures de sécurité, à lacets, Steelite™ LADIES FW39
Chaussures et bottes
Ces chaussures de sécurité élégantes avec tige en cuir et semelle extérieure en EVA/caoutchouc sont dédiées aux applications industrielles.
  • Légères et confortables, conçues pour les femmes
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence
  • Bon amortissement des chocs
Couleur: noir
Certifications: EN 20345:2011 + A1:2007; S1P, SRC, HRO.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité