Système d'aspiration de liquides, Biochem VacuuCenter, contrôle BVC
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
20727200 20727300 727201 727301 727202 727302
181-0293EA 1845 EUR InStock
181-0293 181-0321 VACU727201 VACU727301 181-0418 181-0419
Système d'aspiration de liquides, Biochem VacuuCenter, contrôle BVC
Pompe Systèmes de pompe à vide
Le système VACUUBRAND BVC sert à l’aspiration efficace et pratique des surnageants. Le niveau de vide, et donc la force d'aspiration, est réglable avec précision à l’aide du panneau tactile et permet un fonctionnement adapté et reproductible. La pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques est activée et désactivée automatiquement en fonction des besoins, ce qui réduit encore le faible niveau sonore. Le système BVC control est disponible en deux options d’équipement complet avec différents flacons de collecte. Le flacon en verre borosilicaté de 2 litres pourvu d’un revêtement protecteur présente une résistance aux produits chimiques
très élevée. Le flacon en polypropylène (PP) incassable de 4 litres peut être utilisé pour les plus grandes quantités de liquides. Les surfaces lisses permettent un nettoyage facile des systèmes.
  • Pompe à diaphragme résistante aux produits chimiques, puissante et durable, pour une utilisation économique et universelle
  • Sa forme extrêmement compacte et son faible volume sonore en font un outil idéal pour le lieu de travail
  • Fonctionnement aisé grâce à une puissance d'aspiration à réglage électronique via un panneau tactile, pour une aspiration forte ou délicate
  • Flacon de collecte autoclavable conçu pour réduire les aérosols et la formation de mousse
  • Possibilité d'installer une seconde poignée d'aspiration (VHC) pour un fonctionnement avec deux utilisateurs
Information de livraison: Système d'aspiration des fluides complet avec une pompe à membrane chimique puissante, un flacon de collecte, un contrôle de la puissance d'aspiration réglable par panneau tactile, un kit manuel d'aspiration VHC et un filtre de protection, prêt à l'emploi avec manuel. D'autres accessoires et pièces détachées sont disponibles - veuillez nous contacter pour plus de détails.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité