L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Homogénéiseurs, T 65 Basic et T 65 Digital ULTRA-TURRAX®
Fournisseur: IKA
4234500 4234501
431-1009EA 9776 EUR InStock
431-1009 IKAA4234501
Homogénéiseurs, T 65 Basic et T 65 Digital ULTRA-TURRAX®
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Modèle autonome, plage de volumes 2 à 50 litres
  • Pour les applications en usine pilote avec alimentation triphasé
  • Commande électronique de la vitesse et protection contre les surcharges
  • Trois tiges de dispersion (configurations rotor-stator) pour un large éventail d'applications et finesse finale
  • Connecteurs enfichables facilitant le changement des tiges de dispersion
  • Opérations reproductibles grâce à une vitesse constante, même lors des variations
  • Tiges de dispersion en acier inoxydable pour une utilisation sous vide et sous pression
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité