Dodecacarbonyltetracobalt ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13055.06EA 462 EUR InStock
13055.06
Dodecacarbonyltetracobalt ≥98%
Dodecacarbonyltetracobalt
Formule: C₁₂Co₄O₁₂
MW: 571,853 g/mol
Point de fusion: 60 °C (déc.)
Densité: 2,09
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064698
Numéro CAS: 17786-31-1
ONU: 3179
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité