Dodecacarbonyltriruthenium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Triruthenium dodecacarbonyl, Ruthenium carbonyl
10507.03 10507.06
10507.03EA 188 EUR InStock
10507.03 10507.06
Dodecacarbonyltriruthenium ≥99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Application: Carbonylation
Sparingly soluble in hydrocarbons (e.g. hexane, cyclohexane, benzene) and acetone. Solutions undergo some decomposition on strong heating
Carbonylation
Formule: C₁₂O₁₂Ru₃
MW: 639,33 g/mol
Point de fusion: ∼ 150 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011209
Numéro CAS: 15243-33-1
EINECS: 239-287-4
ONU: 3466
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité