Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodecacarbonyltriruthenium

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triruthenium dodecacarbonyl, Ruthenium carbonyl

T2181-1G T2181-100MG
TCIAT2181-1GEA 247 EUR InStock
TCIAT2181-1G TCIAT2181-100MG
Dodecacarbonyltriruthenium
Dodecacarbonyltriruthenium


Formule: C₁₂O₁₂Ru₃
MW: 639,33 g/mol
Point de fusion: 145°C
Numéro MDL: MFCD00011209
Numéro CAS: 15243-33-1
EINECS: 239-287-4
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf7a90c97f0edab87e2dbb8d8b176ce115b10b81&vid=cf7a90c97f0edab87e2dbb8d8b176ce115b10b81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 22.00 to 23.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité