Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
STRE45-0820-250MGEA 318 EUR InStock
ABCRAB112997.0250 STRE45-0820-250MG
Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Hexadecacarbonylhexarhodium
Metal Carbonyls
Formule: C₁₆O₁₆Rh₆
MW: 1065,595 g/mol
Densité: 2,87
Numéro MDL: MFCD00011206
Numéro CAS: 28407-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité