5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-phenylpyrazole
A0174-25G A0174-5G
TCIAA0174-25GEA 450 EUR InStock
TCIAA0174-25G TCIAA0174-5G
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₉N₃
MW: 159,1900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020734
Numéro CAS: 826-85-7
EINECS: 212-563-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f575f7a004a27e774f31c13e1032b306427063&vid=38f575f7a004a27e774f31c13e1032b306427063&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité