2'-Methoxyacetoacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Methoxyphenyl)-3-oxobutanamide, Acetoacetyl-o-acetanisidine N-Acetoacetyl-2-methoxyaniline N-Acetoacetyl-o-anisidine, o-Acetoacetanisidide
A1306-25G A1306-500G
TCIAA1306-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1306-25G TCIAA1306-500G
2'-Methoxyacetoacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2'-Methoxyacetoacetanilide
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,2300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008781
Numéro CAS: 92-15-9
EINECS: 202-131-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ccdf58491ebcae871b84e371ed0ae8719e9de2a&vid=0ccdf58491ebcae871b84e371ed0ae8719e9de2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité