4'-Methoxyacetoacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A1307-25G A1307-500G
TCIAA1307-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA1307-25G TCIAA1307-500G
4'-Methoxyacetoacetanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4'-Methoxyacetoacetanilide
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00008783
Numéro CAS: 5437-98-9
EINECS: 226-615-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23838bbe2dcfe6a2c8a2794633fec815c45382e6&vid=23838bbe2dcfe6a2c8a2794633fec815c45382e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité