[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1655-25G D1655-5G
TCIAD1655-25GEA 282 EUR InStock
TCIAD1655-25G TCIAD1655-5G
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012000
Numéro CAS: 69891-92-5
EINECS: 274-189-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efc8f2589d4d9ca07ffb0156df8208e88ba9f829&vid=efc8f2589d4d9ca07ffb0156df8208e88ba9f829&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité