[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
D2056-25G D2056-5G
TCIAD2056-25GEA 285 EUR InStock
TCIAD2056-25G TCIAD2056-5G
[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443,3132 g/mol
Point de fusion: 155°C
Numéro MDL: MFCD00075119
Numéro CAS: 86608-70-0
EINECS: 404-940-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17eb81e4e93d6d5982675b4f43898b15ff7c1271&vid=17eb81e4e93d6d5982675b4f43898b15ff7c1271&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité