(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
H28188.06 H28188.03
H28188.06EA 416 EUR InStock
H28188.06 H28188.03
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 147081-49-0 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.4720 Boiling Point: 243-244° Optical Rotation: +3.5° (c=1 in chloroform) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03419272
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Point d'ébullition: 243…244 °C
Densité: 1.098
Point d'éclair: 91 °C (196 °F)
Numéro MDL: MFCD03419272
Numéro CAS: 147081-49-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité