(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Synonyms: (R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
011315-1G 011315-5G
FLUO011315-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011315-1G FLUO011315-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD03419272
Numéro CAS: 147081-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité