(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Synonyms: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
011314-1G 011314-5G
FLUO011314-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011314-1G FLUO011314-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD03419271
Numéro CAS: 147081-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité