(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3055-1G B3055-5G
TCIAB3055-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB3055-1G TCIAB3055-5G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formule: C₉H₁₇NO₃
Numéro MDL: MFCD01317839
Numéro CAS: 101469-92-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fbe974a297f4a93d45db0070be7570d9038dc75&vid=0fbe974a297f4a93d45db0070be7570d9038dc75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +29.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité