(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28750.06EA 113 EUR InStock
H28750.06 H28750.14
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,24 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038535
Numéro CAS: 103057-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité