(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3603-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB3603-5G TCIAB3603-25G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (par GC)
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038535
Numéro CAS: 103057-44-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/30/28934930.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité