Thallium(I) hexafluoroacetylacetonate
Synonyms: Thallium(I) hexafluoro-2,4-pentanedionate
007416-1G 007416-5G
FLUO007416-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007416-1G FLUO007416-5G
Thallium(I) hexafluoroacetylacetonate
Thallium(I) hexafluoroacetylacetonate
Formule: C₁₅H₃F₁₈O₆Tl
MW: 825,535 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064761
Numéro CAS: 15444-43-6
ONU: 1707
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité