2-Methoxyestradiol
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
13021-5 13021-10 13021-25 13021-50
CAYM13021-5EA 54.2 EUR InStock
CAYM13021-5 CAYM13021-10 CAYM13021-25 CAYM13021-50
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Formule: C₁₉H₂₆O₃
MW: 302,408 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010489
Numéro CAS: 362-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité