Estradiol, (max. 3% H₂O) 99% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03801.03EA 57 EUR InStock
L03801.03 L03801.14 L03801.06
Estradiol, (max. 3% H₂O) 99% (poids sec)
Estradiol
Formule: C₁₈H₂₄O₂
MW: 272,39 g/mol
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003693
Numéro CAS: 50-28-2
Merck Index: 14,3703
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité