Estradiol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0025-1G E0025-25G E0025-5G
TCIAE0025-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAE0025-1G TCIAE0025-25G TCIAE0025-5G
Estradiol ≥97.0% (par GC)
Estradiol
Formule: C₁₈H₂₄O₂
Numéro MDL: MFCD00003693
Numéro CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8
Merck Index: 14,03703
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adab2dd7a69b43cc9fae1a739d0f84cad25a5fe5&vid=adab2dd7a69b43cc9fae1a739d0f84cad25a5fe5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +76.0 to +83.0 deg (C=1, Dioxane)
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité