2-Hydroxyestradiol
Fournisseur: Cayman Chemical
13019-1 13019-5 13019-10 13019-25
CAYM13019-1EA 76.2 EUR InStock
CAYM13019-1 CAYM13019-5 CAYM13019-10 CAYM13019-25
2-Hydroxyestradiol
2-Hydroxyestradiol
Formule: C₁₈H₂₄O₃
Numéro MDL: MFCD00010490
Numéro CAS: 362-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité