4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde support polymère 1,0-1,5 mmol/g sur résine Merrifield
Fournisseur: Thermo Scientific
L19754.14EA 711 EUR InStock
L19754.14 L19754.03
4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde support polymère 1,0-1,5 mmol/g sur résine Merrifield
4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Formule: C₁₆H₁₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 679428-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité