Arachidonic acid, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
181198-100EA 217 EUR InStock
181198-100 181198-1
Arachidonic acid, Millipore®
Arachidonic acid
Formule: C₂₀H₃₂O₂
MW: 304,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004417
Numéro CAS: 506-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité