Arachidonic acid
Fournisseur: Serva
SERA13800.01EA 0 EUR InStock
SERA13800.01
Arachidonic acid
Arachidonic acid
Formule: C₂₀H₃₂O₂
MW: 304,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004417
Numéro CAS: 506-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité