Arachidonic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0781-500MGEA 279 EUR InStock
TCIAA0781-500MG TCIAA0781-100MG
Arachidonic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Arachidonic acid
Formule: C₂₀H₃₂O₂
MW: 304,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004417
Numéro CAS: 506-32-1
Merck Index: 14,00765
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/21/28928521.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité