Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)

Synonyms: (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, (7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, (3-Hydroxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinato-O)tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, ((3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), PyAOP, (3-Hydroxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinato-O)tri-1-pyrrolidinylphosphorous hexafluorophosphate

024898-25G 024898-5G
FLUO024898-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024898-25G FLUO024898-5G
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)


Formule: C₁₇H₂₇F₆N₇OP₂
MW: 521,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD03703417
Numéro CAS: 156311-83-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité