(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
270720050 270720250
ACRO270720050EA 125 EUR InStock
ACRO270720050 ACRO270720250
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 99%
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Formule: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Point de fusion: 145…160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077411
Numéro CAS: 128625-52-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 160 °C (Dec)
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité