(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25251.06 B25251.14
B25251.06EA 125 EUR InStock
B25251.06 B25251.14
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) ≥98%
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Purity: 98% CAS No.: 128625-52-5 Molecular Formula: C18H28F6N6OP2 Formula Weight: 520.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 155° dec. Beilstein Reference: 3584612 MDL No.: MFCD00077411
Formule: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Point de fusion: ∼ 155 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00077411
Numéro CAS: 128625-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité