Hydrocortisone-21-acetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0184-5G H0184-1G
TCIAH0184-5GEA 117 EUR InStock
TCIAH0184-5G TCIAH0184-1G
Hydrocortisone-21-acetate ≥98.0% (par HPLC)
Hydrocortisone-21-acetate
Formule: C₂₃H₃₂O₆
Point de fusion: 223°C
Numéro MDL: MFCD00037714
Numéro CAS: 50-03-3
EINECS: 200-004-4
Merck Index: 14,04787
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=283efca7dc89971e63dd5e5fbd72180811b2ed3c&vid=283efca7dc89971e63dd5e5fbd72180811b2ed3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) 96.0 to 104.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +163.0 to +169.0 deg (C=0.5, Dioxane) (after drying)
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité